2-Bromo-6-méthoxynaphtalène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR28828-100G OR28828-25G OR28828-500G
APOSOR28828-100GEA 42.3 EUR InStock
APOSOR28828-100G APOSOR28828-25G APOSOR28828-500G
2-Bromo-6-méthoxynaphtalène 97%
2-Bromo-6-méthoxynaphtalène
Formule: C₁₁H₉BrO
Point d'ébullition: 160…164 °C/3mmHg
Point de fusion: 105…111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004062
Numéro CAS: 5111-65-9
EINECS: 225-837-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité