Adamantane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR28833-100G OR28833-250G
APOSOR28833-100GEA 23.4 EUR InStock
APOSOR28833-100G APOSOR28833-250G
Adamantane
Adamantane
Formule: C₁₀H₁₆
Point de fusion: 205…212 °C
Densité: 1.07 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074719
Numéro CAS: 281-23-2
EINECS: 206-001-4
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité