(R)-(-)-3-Hydroxybutyrate de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (R)-Methyl 3-hydroxybutanoate, Methyl (R)-3-hydroxybutyrate, Methyl (R)-(-)-3-Hydroxybutyrate
OR28835-100G OR28835-10G OR28835-25G
APOSOR28835-100GEA 272 EUR InStock
APOSOR28835-100G APOSOR28835-10G APOSOR28835-25G
(R)-(-)-3-Hydroxybutyrate de méthyle
(R)-(-)-3-Hydroxybutyrate de méthyle
Formule: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Point d'ébullition: 72 °C/17mmHg
Densité: 1.055 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063289
Numéro CAS: 3976-69-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité