1-Adamantanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decanol, 1-Hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan-1-ol, Adamantan-1-ol
OR28841-25G OR28841-100G OR28841-500G
APOSOR28841-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR28841-25G APOSOR28841-100G APOSOR28841-500G
1-Adamantanol
1-Adamantanol
Formule: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Point de fusion: 245…247 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074729
Numéro CAS: 768-95-6
EINECS: 212-202-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité