Histamine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR28842-25G OR28842-5G OR28842-100G
APOSOR28842-25GEA 65.5 EUR InStock
APOSOR28842-25G APOSOR28842-5G APOSOR28842-100G
Histamine dihydrochloride
Histamine dihydrochloride
Formule: C₅H₁₁Cl₂N₃
Point de fusion: 249…252 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012703
Numéro CAS: 56-92-8
EINECS: 200-298-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité