Isothiocyanate de 2-chlorophényle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Chloro-2-isothiocyanatobenzene
OR28846-5G OR28846-25G
APOSOR28846-5GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR28846-5G APOSOR28846-25G
Isothiocyanate de 2-chlorophényle 97%
Isothiocyanate de 2-chlorophényle
Formule: C₇H₄ClNS
MW: 169,63 g/mol
Point d'ébullition: 260…262 °C
Densité: 1.29 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004801
Numéro CAS: 2740-81-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité