1,2,4-Triazole-4-ylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR28852-100G OR28852-25G OR28852-500G
APOSOR28852-100GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR28852-100G APOSOR28852-25G APOSOR28852-500G
1,2,4-Triazole-4-ylamine 98%
4-Amino-4H-1,2,4-triazole
Formule: C₂H₄N₄
MW: 84,08 g/mol
Point de fusion: 83…88 °C
Point d'éclair: >149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003099
Numéro CAS: 584-13-4
EINECS: 209-533-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité