Isothiocyanate de 2,4-xylyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,4-Diméthylphényle isothiocyanate
APOSOR28861-5GEA 20.5 EUR InStock
APOSOR28861-5G
Isothiocyanate de 2,4-xylyle
Isothiocyanate de 2,4-xylyle
Formule: C₉H₉NS
MW: 163,24 g/mol
Point d'ébullition: 122…130 °C/8mmHg
Point de fusion: 25…29 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022054
Numéro CAS: 39842-01-8
ONU: 2923
ADR: 8+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité