(±)-Isothiocyanate de 1-phénéthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR28863-5GEA 118 EUR InStock
APOSOR28863-5G
(±)-Isothiocyanate de 1-phénéthyle
(±)-Isothiocyanate de 1-phénéthyle
Formule: C₆H₅CH(NCS)CH₃
MW: 163,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022061
Numéro CAS: 4478-92-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité