Isothiocyanate de 2-isopropylphényle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR28865-25GEA 130 EUR InStock
APOSOR28865-25G
Isothiocyanate de 2-isopropylphényle
Isothiocyanate de 2-isopropylphényle
Formule: C₁₀H₁₁NS
MW: 177,27 g/mol
Point d'ébullition: 131…132 °C/10mmHg
Densité: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022053
Numéro CAS: 36176-31-5
ONU: 2922
ADR: 8+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité