Acétate de formamidine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR28877-500GEA 132 EUR InStock
APOSOR28877-500G APOSOR28877-100G
Acétate de formamidine 99%
Acétate de formamidine
Formule: C₃H₈N₂O₂
MW: 104,11 g/mol
Point de fusion: 157…161 °C
Densité: 1,124 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012866
Numéro CAS: 3473-63-0
EINECS: 222-442-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité