Diamide sulfurique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Sulphuric diamide
OR28878-500G OR28878-100G
APOSOR28878-500GEA 120 EUR InStock
APOSOR28878-500G APOSOR28878-100G
Diamide sulfurique 98%
Diamide sulfurique
Formule: H₄N₂O₂S
MW: 96,11 g/mol
Point de fusion: 90…92 °C
Densité: 1.611 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011606
Numéro CAS: 7803-58-9
EINECS: 232-262-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité