1,1,3,3-Tétraméthylguanidine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: N,N,N',N'-Tetramethylguanidine
OR28879-100ML OR28879-500ML OR28879-1L
APOSOR28879-100MLEA 36.4 EUR InStock
APOSOR28879-100ML APOSOR28879-500ML APOSOR28879-1L
1,1,3,3-Tétraméthylguanidine 99%
1,1,3,3-Tétraméthylguanidine
Formule: C₅H₁₃N₃
MW: 115,18 g/mol
Point d'ébullition: 162…163 °C
Densité: 0.916 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008323
Numéro CAS: 80-70-6
EINECS: 201-302-7
ONU: 2920
ADR: 8+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité