Arecoline bromhydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Arecoline hydrobromide
OR28886-5G OR28886-25G OR28886-100G
APOSOR28886-5GEA 58 EUR InStock
APOSOR28886-5G APOSOR28886-25G APOSOR28886-100G
Arecoline bromhydrate
Arecolinium bromide
Formule: C₈H₁₄BrNO₂
MW: 236,11 g/mol
Point de fusion: 171…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039041
Numéro CAS: 300-08-3
EINECS: 206-087-3
ONU: 1544
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité