Isothiocyanate de 3,4-dichlorophényle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,2-Dichloro-4-isothiocyanatobenzene, 3,4-Dichlorophenyl Isothiocyanate
OR28888-1G OR28888-5G
APOSOR28888-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR28888-1G APOSOR28888-5G
Isothiocyanate de 3,4-dichlorophényle
Isothiocyanate de 3,4-dichlorophényle
Formule: C₇H₃Cl₂NS
MW: 204,08 g/mol
Point d'ébullition: 134…136 °C/7mmHg
Densité: 1.422 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037828
Numéro CAS: 6590-94-9
EINECS: 229-526-0
ONU: 2922
ADR: 8+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité