(4-Hydroxyphényl)acétamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Hydroxyphenylacetamide
OR28890-100G OR28890-250G
APOSOR28890-100GEA 45.1 EUR InStock
APOSOR28890-100G APOSOR28890-250G
(4-Hydroxyphényl)acétamide
(4-Hydroxyphényl)acétamide
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Point de fusion: 173…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017145
Numéro CAS: 17194-82-0
EINECS: 241-235-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité