Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Hydroxybenzylacétone

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(4-Hydroxyphényl)-2-butanone

APOSOR28913-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR28913-10G APOSOR28913-1G APOSOR28913-100G
4-Hydroxybenzylacétone
4-Hydroxybenzylacétone


Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Point de fusion: 82…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002394
Numéro CAS: 5471-51-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité