7-Isopropyl-1,4-diméthylazulène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR28914-25G OR28914-100G OR28914-5G
APOSOR28914-25GEA 102 EUR InStock
APOSOR28914-25G APOSOR28914-100G APOSOR28914-5G
7-Isopropyl-1,4-diméthylazulène
7-Isopropyl-1,4-diméthylazulène
Formule: C₁₅H₁₈
Point d'ébullition: 153 °C/7mmHg
Point de fusion: 27 °C
Densité: 0.976 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003811
Numéro CAS: 489-84-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité