4-Isopropyl-3-methylaniline hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR28929-25GEA 216 EUR InStock
APOSOR28929-25G APOSOR28929-1G APOSOR28929-5G
4-Isopropyl-3-methylaniline hydrochloride 95%
4-Isopropyl-3-methylaniline hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₆ClN
MW: 185,70 g/mol
Point de fusion: 222…225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156562
Numéro CAS: 4534-11-6
EINECS: 224-876-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité