2,3-Dihydrofuranne 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR2896-250G OR2896-500G
APOSOR2896-250GEA 139 EUR InStock
APOSOR2896-250G APOSOR2896-500G
2,3-Dihydrofuranne 97%
2,3-Dihydrofuranne
Formule: C₄H₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003205
Numéro CAS: 1191-99-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité