2-Chloronicotinate d'éthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-chloropyridine-3-carboxylate, Ethyl 2-Chloro-3-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-chloronicotinate
OR28967-25G OR28967-100G
APOSOR28967-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR28967-25G APOSOR28967-100G
2-Chloronicotinate d'éthyle 98%
Ethyl 2-chloronicotinate
Formule: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,61 g/mol
Point d'ébullition: 78 °C/0.08mmHg
Densité: 1.25 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00674129
Numéro CAS: 1452-94-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité