4,5-Diazafluoren-9-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2898-1G OR2898-5G
APOSOR2898-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR2898-1G APOSOR2898-5G
4,5-Diazafluoren-9-one 97%
4,5-Diazafluoren-9-one
Formule: C₁₁H₆N₂O
Point de fusion: 214…217 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046892
Numéro CAS: 50890-67-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité