2-Méthylimidazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Méthyl-1H-imidazole
APOSOR2900-25GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR2900-25G APOSOR2900-100G APOSOR2900-500G
2-Méthylimidazole 98%
2-Méthylimidazole
Formule: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Point d'ébullition: 267…268 °C
Point de fusion: 142…144 °C
Point d'éclair: 155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005190
Numéro CAS: 693-98-1
EINECS: 211-765-7
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité