4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)phenol 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR29038-1G OR29038-250MG
APOSOR29038-1GEA 81.2 EUR InStock
APOSOR29038-1G APOSOR29038-250MG
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)phenol 95+%
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)phenol
Formule: C₈H₆N₂OS
Point d'ébullition: 105 °C/0.75mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052106
Numéro CAS: 59834-05-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité