3-Chloro-4-hydrazinobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR29065-1G OR29065-250MG
APOSOR29065-1GEA 127 EUR InStock
APOSOR29065-1G APOSOR29065-250MG
3-Chloro-4-hydrazinobenzonitrile
3-Chloro-4-hydrazinobenzonitrile
Formule: C₇H₆ClN₃
Point de fusion: 125…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01571093
Numéro CAS: 254880-25-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité