2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR29092-1G OR29092-5G
APOSOR29092-1GEA 29.2 EUR InStock
APOSOR29092-1G APOSOR29092-5G
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₉H₆ClNO
Point de fusion: 211…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00111620
Numéro CAS: 5059-30-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité