3-Bromothiophène-2-carbaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR29108-1G OR29108-25G OR29108-5G
APOSOR29108-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR29108-1G APOSOR29108-25G APOSOR29108-5G
3-Bromothiophène-2-carbaldéhyde
3-Bromothiophène-2-carbaldéhyde
Formule: C₅H₃BrOS
Point d'ébullition: 110…113 °C/10mmHg
Point de fusion: 24…25 °C
Densité: 1.755 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00126680
Numéro CAS: 930-96-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité