3-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR29121-1G OR29121-5G
APOSOR29121-1GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR29121-1G APOSOR29121-5G
3-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
3-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₉H₇ClN₂O
MW: 194,6177 g/mol
Point de fusion: 58…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084968
Numéro CAS: 1201-68-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité