Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Hydroxy-5-nitro-4-picoline 95+%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-4-méthyl-5-nitropyridine4-Méthyl-5-nitro-2-pyridone

APOSOR2913-100GEA 234 EUR InStock
APOSOR2913-100G
2-Hydroxy-5-nitro-4-picoline 95+%
2-Hydroxy-5-nitro-4-picoline


Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Point de fusion: 186…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010690
Numéro CAS: 21901-41-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité