3-(3-Methyl-1H-indol-1-yl)propanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR29133-1G
APOSOR29133-1GEA 236 EUR InStock
APOSOR29133-1G
3-(3-Methyl-1H-indol-1-yl)propanoic acid
3-(3-Methyl-1H-indol-1-yl)propanoic acid
Formule: C₁₂H₁₃NO₂
Point de fusion: 84…85 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052088
Numéro CAS: 57662-47-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité