2-Chloro-4-méthyl-3-nitropyridine 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-3-nitro-4-picoline
OR2914-5G OR2914-25G OR2914-100G
APOSOR2914-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2914-5G APOSOR2914-25G APOSOR2914-100G
2-Chloro-4-méthyl-3-nitropyridine 98+%
2-Chloro-4-méthyl-3-nitropyridine
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
Point de fusion: 51…53 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012347
Numéro CAS: 23056-39-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité