3-Cyanobenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR29140-25G OR29140-5G OR29140-100G
APOSOR29140-25GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR29140-25G APOSOR29140-5G APOSOR29140-100G
3-Cyanobenzaldéhyde 98%
3-Cyanobenzaldéhyde
Formule: C₈H₅NO
MW: 131,13 g/mol
Point d'ébullition: 209…210 °C
Point de fusion: 75…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003344
Numéro CAS: 24964-64-5
EINECS: 246-549-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité