3-Bromo-2-chloro-5-thiophenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR29142-1G OR29142-5G OR29142-25G
APOSOR29142-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR29142-1G APOSOR29142-5G APOSOR29142-25G
3-Bromo-2-chloro-5-thiophenesulphonyl chloride
3-Bromo-2-chloro-5-thiophenesulphonyl chloride
Formule: C₄HBrCl₂O₂S₂
Point de fusion: 63…65 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052094
Numéro CAS: 166964-35-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité