3,4-Dimethylthiophene
Fournisseur: Apollo Scientific
OR29155-1G OR29155-5G
APOSOR29155-1GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR29155-1G APOSOR29155-5G
3,4-Dimethylthiophene
3,4-Dimethylthiophene
Formule: C₆H₈S
MW: 112,1900 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01764731
Numéro CAS: 632-15-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité