Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate
Attention
Synonyms: Ethyl 2-cyano-2-(hydroxyimino)acetate, Ethyl Cyanoglyoxalate Oxime, Cyano(hydroxyimino)acetic Acid Ethyl Ester, Oxyma
OR29185-100G OR29185-250G OR29185-25G
APOSOR29185-100G APOSOR29185-250G APOSOR29185-25G
Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate
Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate
Formule: C₅H₆N₂O₃
MW: 142,11 g/mol
Point de fusion: 127…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002112
Numéro CAS: 3849-21-6
EINECS: 223-351-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité