Pyrazine-2-carbothioamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR29190-1G OR29190-250MG OR29190-5G
APOSOR29190-1GEA 145 EUR InStock
APOSOR29190-1G APOSOR29190-250MG APOSOR29190-5G
Pyrazine-2-carbothioamide
Pyrazine-2-carbothioamide
Formule: C₅H₅N₃S
MW: 139,18 g/mol
Point de fusion: 198…201 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173663
Numéro CAS: 4604-72-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité