Methyl-4-(bromomethyl)benzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl 4-(bromomethyl)benzoate
OR29204-25G OR29204-100G OR29204-5G
APOSOR29204-25GEA 40.6 EUR InStock
APOSOR29204-25G APOSOR29204-100G APOSOR29204-5G
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate 98%
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Point d'ébullition: 130…135 °C/2mmHg
Point de fusion: 53…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00032453
Numéro CAS: 2417-72-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité