2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR29220-1G OR29220-250MG OR29220-5G
APOSOR29220-1GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR29220-1G APOSOR29220-250MG APOSOR29220-5G
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
Formule: C₁₀H₁₁N
Point d'ébullition: 54…56 °C/1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00099614
Numéro CAS: 1195-98-8
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité