2,2':5',2''-Terthiophene-5-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Formyl-2,2':5',2''-terthiophene, [2,2':5',2''-Terthiophene]-5-carbaldehyde
OR29237-5G
APOSOR29237-5GEA 178 EUR InStock
APOSOR29237-5G
2,2':5',2''-Terthiophene-5-carboxaldehyde
2,2':5',2''-Terthiophene-5-carboxaldehyde
Formule: C₁₃H₈OS₃
MW: 276,39 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00115181
Numéro CAS: 7342-41-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité