Methyl-3,5-dibromobenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3,5-dibromobenzoate
OR29245-25G OR29245-5G
APOSOR29245-25GEA 29 EUR InStock
APOSOR29245-25G APOSOR29245-5G
Methyl-3,5-dibromobenzoate 98%
Methyl-3,5-dibromobenzoate
Formule: C₈H₆Br₂O₂
MW: 293,94 g/mol
Point de fusion: 62…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082648
Numéro CAS: 51329-15-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité