L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2-Chloro-4,6-dimethoxyaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR29265-1G OR29265-250MG OR29265-5G OR29265-500MG
APOSOR29265-1GEA 353 EUR InStock
APOSOR29265-1G APOSOR29265-250MG APOSOR29265-5G APOSOR29265-500MG
2-Chloro-4,6-dimethoxyaniline 95%
2-Chloro-4,6-dimethoxyaniline
Formule: C₈H₁₀ClNO₂
MW: 187.63 g/mol
Point de fusion: 44…45 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01567107
Numéro CAS: 82485-84-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité