1,3-Benzodioxole-5-carbonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR29275-25G OR29275-1G OR29275-5G OR29275-10G OR29275-50G
APOSOR29275-25GEA 102 EUR InStock
APOSOR29275-25G APOSOR29275-1G APOSOR29275-5G APOSOR29275-10G APOSOR29275-50G
1,3-Benzodioxole-5-carbonitrile 97%
1,3-Benzodioxole-5-carbonitrile
Formule: C₈H₅NO₂
Point de fusion: 90…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005820
Numéro CAS: 4421-09-4
EINECS: 224-590-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité