Acide 3-(2,4-dichlorophényl)propionique
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2,4-Dichlorophenyl)propanoic acid
OR29293-25G
APOSOR29293-25GEA 128 EUR InStock
APOSOR29293-25G
Acide 3-(2,4-dichlorophényl)propionique
Acide 3-(2,4-dichlorophényl)propionique
Formule: C₉H₈Cl₂O₂
MW: 219,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00275605
Numéro CAS: 55144-92-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité