4-Amino-3-méthylbenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Cyano-2-methylaniline
OR2931-25G
APOSOR2931-25GEA 203 EUR InStock
APOSOR2931-25G
4-Amino-3-méthylbenzonitrile
4-Amino-3-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093969
Numéro CAS: 78881-21-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité