4-Bromoheptane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR2933-25G OR2933-5G
APOSOR2933-25GEA 323 EUR InStock
APOSOR2933-25G APOSOR2933-5G
4-Bromoheptane 97%
4-Bromoheptane
Formule: H₃C(CH₂)₂BrCH(CH₂)₂CH₃
MW: 179,1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039182
Numéro CAS: 998-93-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité