2-(4-Hydroxyphényl)ethanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2934-25G OR2934-5G OR2934-100G
APOSOR2934-25GEA 26.3 EUR InStock
APOSOR2934-25G APOSOR2934-5G APOSOR2934-100G
2-(4-Hydroxyphényl)ethanol 98%
2-(4-Hydroxyphényl)ethanol
Formule: C₈H₁₀O₂
Point d'ébullition: 139 °C/1mmHg
Point de fusion: 93…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002902
Numéro CAS: 501-94-0
EINECS: 207-930-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité