1-Chloro-5-iodopentane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2936-25G
APOSOR2936-25GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR2936-25G
1-Chloro-5-iodopentane
1-Chloro-5-iodopentane
Formule: C₅H₁₀ClI
MW: 232,49 g/mol
Point d'ébullition: 75…77 °C/3mmHg
Densité: 1.663 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039416
Numéro CAS: 60274-60-4
EINECS: 262-137-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité