2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR29374-100G OR29374-25G OR29374-500G
APOSOR29374-100GEA 87.3 EUR InStock
APOSOR29374-100G APOSOR29374-25G APOSOR29374-500G
2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanone
2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanone
Formule: C₆H₄Cl₃NO
Point de fusion: 72…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128757
Numéro CAS: 35302-72-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité