2-(2-Chlorobenzylthio)ethylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR29429-1G OR29429-250MG
APOSOR29429-1GEA 198 EUR InStock
APOSOR29429-1G APOSOR29429-250MG
2-(2-Chlorobenzylthio)ethylamine
2-(2-Chlorobenzylthio)ethylamine
Formule: C₉H₁₂ClNS
MW: 201,712 g/mol
Point d'ébullition: 160…165 °C/13mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01764494
Numéro CAS: 42416-23-9
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité