Methyl-4-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR29452-1G OR29452-250MG
APOSOR29452-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR29452-1G APOSOR29452-250MG
Methyl-4-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Methyl-4-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formule: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Point de fusion: 179…181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00203870
Numéro CAS: 175205-91-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité